3-Brom-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4351-25G CA-4351-100G CA-4351-5G
COBBCA-4351-25GEA 114 EUR InStock
COBBCA-4351-25G COBBCA-4351-100G COBBCA-4351-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzoesäure
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MDL Number: MFCD03412186
CAS-Nummer: 328-67-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge