2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009858-1G 009858-5G
FLUO009858-1GEA 66.5 EUR InStock
FLUO009858-1G FLUO009858-5G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD01631588
CAS-Nummer: 62089-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge