2-Fluorisonicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005468-500MG 005468-1G
FLUO005468-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO005468-500MG FLUO005468-1G
2-Fluorisonicotinsäure
2-Fluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
MDL Number: MFCD02181194
CAS-Nummer: 402-65-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge