3-Brom-2-methylthiophen
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1702-1G HI-1702-5G
COBBHI-1702-1GEA 93.3 EUR InStock
COBBHI-1702-1G COBBHI-1702-5G
3-Brom-2-methylthiophen
3-Bromo-2-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
MW: 177.0622 g/mol
MDL Number: MFCD09033008
CAS-Nummer: 30319-05-2
EINECS: 250-128-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge