2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010720-1G 010720-5G
FLUO010720-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010720-1G FLUO010720-5G
2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
MDL Number: MFCD03425705
CAS-Nummer: 116465-48-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge