1,3-Dibrom-5-tert-butylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023861-25G 023861-5G
FLUO023861-25GEA 282 EUR InStock
FLUO023861-25G FLUO023861-5G
1,3-Dibrom-5-tert-butylbenzol
1,3-Dibrom-5-tert-butylbenzol
Formel: C₁₀H₁₂Br₂
MDL Number: MFCD06657956
CAS-Nummer: 129316-09-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge