4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006901-5G 006901-25G
FLUO006901-5GEA 57.9 EUR InStock
FLUO006901-5G FLUO006901-25G
4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Nitro-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248.16 g/mol
MDL Number: MFCD00052846
CAS-Nummer: 395-68-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge