1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023288-25G 023288-5G
FLUO023288-25GEA 57.9 EUR InStock
FLUO023288-25G FLUO023288-5G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Formel: C₁₂H₁₇NO
MDL Number: MFCD00006503
CAS-Nummer: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge