Cyclopropansulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023327-1G 023327-5G
FLUO023327-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023327-1G FLUO023327-5G
Cyclopropansulfonylchlorid
Cyclopropansulfonylchlorid
Formel: C₃H₅ClO₂S
MDL Number: MFCD01631933
CAS-Nummer: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge