1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010522-25G 010522-5G
FLUO010522-25GEA 148 EUR InStock
FLUO010522-25G FLUO010522-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Formel: C₅F₁₀O
MDL Number: MFCD00191577
CAS-Nummer: 1623-05-8
EINECS: 216-600-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge