6-Methylindol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
016244-1G 016244-5G
FLUO016244-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO016244-1G FLUO016244-5G
6-Methylindol
6-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30…31 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge