N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
005030-500G 005030-100G
FLUO005030-500GEA 195 EUR InStock
FLUO005030-500G FLUO005030-100G
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Formel: C₅H₁₃NO₂
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
MDL Number: MFCD00008482
CAS-Nummer: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge