3,4,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013086-1G 013086-5G
FLUO013086-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO013086-1G FLUO013086-5G
3,4,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
3,4,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
MDL Number: MFCD03094559
CAS-Nummer: 351003-43-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge