5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007918-5G 007918-25G
FLUO007918-5GEA 128 EUR InStock
FLUO007918-5G FLUO007918-25G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Siedepunkt: 168…169 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00083534
CAS-Nummer: 216144-70-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge