4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006420-1G 006420-5G
FLUO006420-1GEA 48.8 EUR InStock
FLUO006420-1G FLUO006420-5G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Siedepunkt: 185
Melting Pt: 46
MDL Number: MFCD00061164
CAS-Nummer: 202522-22-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge