2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006425-1G 006425-5G
FLUO006425-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO006425-1G FLUO006425-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 43…45 °C
MDL Number: MFCD00082477
CAS-Nummer: 239087-08-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge