4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006427-1G 006427-5G 006427-25G
FLUO006427-1GEA 34.1 EUR InStock
FLUO006427-1G FLUO006427-5G FLUO006427-25G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 22
MDL Number: MFCD00061176
CAS-Nummer: 206860-48-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge