5-Benzyloxyindol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016236-25G 016236-5G
FLUO016236-25GEA 173 EUR InStock
FLUO016236-25G FLUO016236-5G
5-Benzyloxyindol
5-Benzyloxyindol
Formel: C₁₅H₁₃NO
Siedepunkt: 165 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: 107 °C
MDL Number: MFCD00005676
CAS-Nummer: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge