2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006450-1G 006450-5G 006450-10G
FLUO006450-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO006450-1G FLUO006450-5G FLUO006450-10G
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.17 g/mol
MDL Number: MFCD00061260
CAS-Nummer: 207974-18-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge