2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)propiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006449-1G 006449-5G
FLUO006449-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006449-1G FLUO006449-5G
2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)propiophenon
2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.17 g/mol
MDL Number: MFCD00061259
CAS-Nummer: 208173-16-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge