2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013084-5G 013084-25G
FLUO013084-5GEA 249 EUR InStock
FLUO013084-5G FLUO013084-25G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
Siedepunkt: 230…231 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD03094395
CAS-Nummer: 176225-08-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge