3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013085-5G 013085-1G
FLUO013085-5GEA 104 EUR InStock
FLUO013085-5G FLUO013085-1G
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323.52
Siedepunkt: 217…218 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.835 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03094393
CAS-Nummer: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge