2-Brom-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016152-1G 016152-5G
FLUO016152-1GEA 72.9 EUR InStock
FLUO016152-1G FLUO016152-5G
2-Brom-4-thiazolcarbonsäure
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
MDL Number: MFCD04115729
CAS-Nummer: 5198-88-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge