2,5-Dichlor-p-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
012740-100G 012740-25G
FLUO012740-100GEA 230 EUR InStock
FLUO012740-100G FLUO012740-25G
2,5-Dichlor-p-xylol
2,5-Dichlor-p-xylol
Formel: C₈H₈Cl₂
MW: 175.06 g/mol
Siedepunkt: 222
Melting Pt: 71
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000610
CAS-Nummer: 1124-05-6
EINECS: 214-387-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge