1-Boc-4-hydroxypiperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008952-1G 008952-5G 008952-25G
FLUO008952-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO008952-1G FLUO008952-5G FLUO008952-25G
1-Boc-4-hydroxypiperidin
1-Boc-4-hydroxypiperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MDL Number: MFCD01075174
CAS-Nummer: 109384-19-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge