Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Germanium(IV)chlorid ≥99,99% (Ge-Basis), PURATREM

Lieferant: ABCR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

AB120533.0010 AB120533.0050
ABCRAB120533.0010EA 0 EUR InStock
ABCRAB120533.0010 ABCRAB120533.0050
Germanium(IV)chlorid ≥99,99% (Ge-Basis), PURATREM
Germanium(IV)chlorid


Formel: Cl₄Ge
MW: 214.42 g/mol
Siedepunkt: 83.1 °C
Melting Pt: –49.5 °C
Dichte: 1.880
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011029
CAS-Nummer: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 1760
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04418
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge