2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004744-250MG 004744-1G
FLUO004744-250MGEA 0 EUR InStock
FLUO004744-250MG FLUO004744-1G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₂Cl₂F₃N
MW: 240.100 g/mol
MDL Number: MFCD00220879
CAS-Nummer: 157021-61-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge