Kapillarsäulen, CP-Sil 8 CB für Pestizide
Lieferant: VARIAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CP7481 CP7504
VARICP7481EA 1440 EUR InStock
VARICP7481 VARICP7504
Kapillarsäulen, CP-Sil 8 CB für Pestizide
Chromatographiesäulen
CP-Sil 8 CB liefert eine lineare Säulenreaktion bis in den Femtogramm-Bereich.
  • Die lineare Säulenreaktion bis in den Femtogramm-Bereich verbessert die Produktivität
  • Maximale Trägheit – getestet mit DDTs, um sehr zuverlässige Daten zu liefern
  • Kann mit On-Column-Injektionstechniken für beste Nachweisgrenzen verwendet werden
Die Säule ist mit einer Retentionslücke ausgestattet, um Probleme mit der Lösungsmittelkondensation zu vermeiden und so wiederholte Splitless-Injektionen ohne Phasenverschlechterung zu ermöglichen. Darüber hinaus kommt es aufgrund der integrierten Rückhaltelücke nicht zu Undichtigkeiten an den Kopplungselementen, was die Lebensdauer der Säule erheblich verlängert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge