Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Overalls für die Lebensmittelindustrie, 2201

Lieferant: Portwest Clothing

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

2201WHRL 2201WHRXXXL 2201WHRXXL 2201WHRXL 2201WHRS 2201WHRM
113-6200EA 33 EUR InStock
113-6200 113-6203 113-6202 113-6201 113-6198 113-6199
Overalls für die Lebensmittelindustrie, 2201
Arbeitskleidung
Strapazierfähiger Anzug aus Fortis Plus Material (65 % Polyester/35 % Baumwolle). Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung.

  • Elastischer Bund und Rückenteil mit viel Bewegungsfreiheit für uneingeschränkte Bewegungen
  • Verdeckte Druckknöpfe vorne verhindern ein Hängenbleiben oder unbeabsichtigtes Mitnehmen von Nahrungsmitteln
  • Innenbrusttasche, zwei Seitentaschen und Eingriff
  • In zwei verschiedenen Längen erhältlich: Standard und Langgröße

Farbe: Weiß

Gewicht: 245 g

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge