Ethyl-3-hydroxyhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W354503-100G-K W354503-1KG-K W354503-5KG-K
SIALW354503-100G-KEA 161 EUR InStock
SIALW354503-100G-K SIALW354503-1KG-K SIALW354503-5KG-K
Ethyl-3-hydroxyhexanoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-hydroxyhexanoat
Formel: C₈H₁₆O₃
MDL Number: MFCD00036604
CAS-Nummer: 2305-25-1
EINECS: 218-973-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge