2-(Trifluormethylthio)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008010-1G 008010-5G
FLUO008010-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008010-1G FLUO008010-5G
2-(Trifluormethylthio)benzylbromid
2-(Trifluormethylthio)benzylbromid
Formel: C₈H₆BrF₃S
MW: 271.10 g/mol
MDL Number: MFCD00236345
CAS-Nummer: 238403-52-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge