3-Chlor-5-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3598-5G BB-3598-1G
COBBBB-3598-5GEA 334 EUR InStock
COBBBB-3598-5G COBBBB-3598-1G
3-Chlor-5-methylphenylboronsäure
3-Chlor-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₂
MDL Number: MFCD09027241
CAS-Nummer: 913836-14-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge