2-Propoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-6364-5G BB-6364-1G
COBBBB-6364-5GEA 595 EUR InStock
COBBBB-6364-5G COBBBB-6364-1G
2-Propoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Propoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₂BF₃O₃
MDL Number: MFCD16036114
CAS-Nummer: 1162257-29-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge