1-Methyl-2-indolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2401-5G BB-2401-1G
COBBBB-2401-5GEA 1710 EUR InStock
COBBBB-2401-5G COBBBB-2401-1G
1-Methyl-2-indolboronsäure
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Formel: C₉H₁₀BNO₂
MDL Number: MFCD01114668
CAS-Nummer: 191162-40-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge