1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-6021-1G BB-6021-250M
COBBBB-6021-1GEA 471 EUR InStock
COBBBB-6021-1G COBBBB-6021-250M
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-boronsäure
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formel: C₅H₉BN₂O₂
MDL Number: MFCD12407383
CAS-Nummer: 847818-68-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge