1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF458.2.5 CFF458.5 CFF458.10 017471-2.5G 017471-5G 017471-10G 017471-1G
CHMPCFF458.2.5EA 401 EUR InStock
CHMPCFF458.2.5 CHMPCFF458.5 CHMPCFF458.10 FLUO017471-2.5G FLUO017471-5G FLUO017471-10G FLUO017471-1G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonylchlorid
Formel: C₆H₇ClN₂O
MDL Number: MFCD00833258
CAS-Nummer: 55458-67-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge