Hexafluoroantimonsäure Hexahydrat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
006553-200G 006553-500G
FLUO006553-200GEA 0 EUR InStock
FLUO006553-200G FLUO006553-500G
Hexafluoroantimonsäure Hexahydrat
Hexafluoroantimonsäure Hexahydrat
Formel: HF₆Sb·6H₂O
MDL Number: MFCD00149905
CAS-Nummer: 72121-43-8
EINECS: 241-023-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge