2-(Trifluormethyl)acrylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007656-1G 007656-5G
FLUO007656-1GEA 30.6 EUR InStock
FLUO007656-1G FLUO007656-5G
2-(Trifluormethyl)acrylsäure
2-(Trifluormethyl)acrylsäure
Formel: C₄H₃F₃O₂
MDL Number: MFCD00042424
CAS-Nummer: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge