3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010828-2G 010828-5G 010828-25G
FLUO010828-2GEA 0 EUR InStock
FLUO010828-2G FLUO010828-5G FLUO010828-25G
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
MDL Number: MFCD03411930
CAS-Nummer: 269409-73-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge