3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010791-5G 010791-25G 010791-1G
FLUO010791-5GEA 55.4 EUR InStock
FLUO010791-5G FLUO010791-25G FLUO010791-1G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.99 g/mol
MDL Number: MFCD02179444
CAS-Nummer: 4334-87-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge