3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016141-1G 016141-5G
FLUO016141-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO016141-1G FLUO016141-5G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
3-Carboxy-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₆
MDL Number: MFCD00757433
CAS-Nummer: 101084-81-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge