3-Carboxy-5-chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3885-5G BB-3885-1G
COBBBB-3885-5GEA 737 EUR InStock
COBBBB-3885-5G COBBBB-3885-1G
3-Carboxy-5-chlorphenylboronsäure
3-Carboxy-5-chlorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₄
MDL Number: MFCD09258748
CAS-Nummer: 957061-05-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge