4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-3230-1G PN-3230-5G
COBBPN-3230-1GEA 96.1 EUR InStock
COBBPN-3230-1G COBBPN-3230-5G
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BFO₄
MDL Number: MFCD12756466
CAS-Nummer: 1050423-87-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge