2-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2726-1G BB-2726-5G
COBBBB-2726-1GEA 98.7 EUR InStock
COBBBB-2726-1G COBBBB-2726-5G
2-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₄
MDL Number: MFCD06659868
CAS-Nummer: 850568-04-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge