4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011014-5G 011014-1G
FLUO011014-5GEA 477 EUR InStock
FLUO011014-5G FLUO011014-1G
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
4-(Aminomethyl)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₁BClNO₂
MDL Number: MFCD01632199
CAS-Nummer: 75705-21-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge