2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007562-1G 007562-5G 007562-10G
FLUO007562-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO007562-1G FLUO007562-5G FLUO007562-10G
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
2-Brom-4'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.04 g/mol
MDL Number: MFCD00052333
CAS-Nummer: 103962-10-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge