5-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008871-1G 008871-5G
FLUO008871-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO008871-1G FLUO008871-5G
5-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid
5-Brom-2-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈BrClFN
MDL Number: MFCD00143426
CAS-Nummer: 202865-69-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge