5'-Fluor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
012085-5G 012085-1G
FLUO012085-5GEA 369 EUR InStock
FLUO012085-5G FLUO012085-1G
5'-Fluor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
5'-Fluor-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆FNO₄
MW: 199.136 g/mol
MDL Number: MFCD03094007
CAS-Nummer: 70978-39-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge