4-Hydroxybenzylamin Hydrobromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008872-1G 008872-5G
FLUO008872-1GEA 55.4 EUR InStock
FLUO008872-1G FLUO008872-5G
4-Hydroxybenzylamin Hydrobromid
4-Hydroxybenzylamin Hydrobromid
Formel: C₇H₁₀BrNO
MW: 204.0644 g/mol
MDL Number: MFCD02258769
CAS-Nummer: 90430-14-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge