4-Benzyloxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-6061-1G BB-6061-250M
COBBBB-6061-1GEA 259 EUR InStock
COBBBB-6061-1G COBBBB-6061-250M
4-Benzyloxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Benzyloxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₂BF₃O₃
MW: 296.500 g/mol
MDL Number: MFCD13195652
CAS-Nummer: 1217501-32-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge